SML3817
TLR2-IN-C29
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[[(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]amino]-2-methylbenzoic acid, C29
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow to orange
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O=C(C1=C(C)C(N=CC2=C(O)C(OC)=CC=C2)=CC=C1)O
InChI
1S/C16H15NO4/c1-10-12(16(19)20)6-4-7-13(10)17-9-11-5-3-8-14(21-2)15(11)18/h3-9,18H,1-2H3,(H,19,20)
Clave InChI
WTGMGRFVBFDHGQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)