Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
355.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CAY10499 is a potent inhibitor against fatty acid amide hydrolase, hormone-sensitive lipase, and monoglyceride lipase (FAAH/HSL/MGL(MAGL) IC50 = 86/90/92 nM). Note: CAY10499 is reported to be irreversible by Muccioli et al. (PMID 18855964) and reversible by Minkkila et al. (PMID 19472270). Reported IC50 values vary depending greatly on pre-incubation time, substrates, enzyme source, as well as other experimental parameters employed.
Potent inhibitor against fatty acid amide hydrolase (FAAH), hormone-sensitive lipase (HSL), and monoglyceride lipase (MAGL, MGL).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?