Merck
SML3660
RPL554
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
9,10-Dimethoxy-2(2,4,6-trimethylphenylimino)-3-(N-carbamoyl-2-aminoethyl)-3,4,6,7-tetrahydro-2H-pyrimido[6,1-a]isoquinolin-4-one], Ensifentrine, N-[2-[6,7-Dihydro-9,10-dimethoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-2H-pyrimido[6,1-a]isoquinolin-3(4H)-yl]ethyl]-urea, RPL 554, [2-[6,7-Dihydro-9,10-dimethoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-2H-pyrimido[6,1-a]isoquinolin-3(4H)-yl]ethyl]-urea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H31N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
477.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Long acting, potent and specific dual inhibitor of PDE 3/4; activates CFTR mutant channels
RPL554 (Ensifentrine) is a long acting, potent and specific dual inhibitor of PDE 3/4 (phosphodiesterase 3 and 4). RPL554 displays a broad range of both bronchoprotective and anti-inflammatory activities. Also, RPL554 synergizes with anti-muscarinic drugs in inhibition of ASM tone. RPL554 (Ensifentrine) exhibits anti-inflammatory effects through reduced production of the monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and granulocyte monocyte colony stimulating factor (GM-CSF) in cystic fibrosis bronchial epithelial cells during challenge with Interleukin-1β.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)