Saltar al contenido
SML3579
Pyrimethamine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
248.71
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2c(nc(nc2CC)N)N
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChI key
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antiparasitic inhibitor of dihydrofolate reductase; folic acid antagonist
Pyrimethamine is an antiparasitic drug used to treat malaria, toxoplasmosis and cystoisosporiasis. Pyrimethamine is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrimethamine
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)