SML3542
SGC-UBD253
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(8-Chloro-3-(2-(2-methoxybenzylamino)-2-oxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NCC(C=CC=C1)=C1OC)CN(C(CCC(O)=O)=N2)C(C3=C2C(Cl)=CC=C3)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)