Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H47N5O5S
Número CAS:
Peso molecular:
589.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Biotin-XX-tyramide, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Biotin-XX-tyramide (biotin-XX-phenol; BxxP) is a membrane-impermeant variant of the proximity labeling probe biotin-tyramide (biotin-phenol; BP) that corresponds to BP with a long and polar polyamide linker. Similary to BP, BxxP gives robust biotinylation with HRP and H2O2, but unlike BP, BxxP no longer enters cells, yielding selective labeling of cell surface, but not intracellular, proteins.
Membrane-impermeant variant of biotin-phenol biotin-tyramide (biotin-phenol; BP) for proximity labeling of cell surface, but not intracellular, proteins.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?