Saltar a
SML3476
Brivaracetam
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, (2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide, (S)-2-((R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB 34714, UCB-34714, UCB34714
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Brivaracetam shows approximately 10 times greater potency than levetiracetam (Keppra)*; pIC50 at LBS = 7.0; inhibits audiogenic seizures in seizure-prone mice (ED50 = 14 μmol/kg) and is also effective in other animal models of epilepsy. Brivaracetam is used as an anticonvulsant (antiepileptic) for seizure treatment.
Orally active levetiracetam analog with higher synaptic vesicle protein 2A (SV2A) affinity and >10 times greater in vivo antiseizure efficay.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)