Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H28N2O2 · MoS4
Número CAS:
Peso molecular:
432.54
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (elemental analysis)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
ATN-224, ≥95% (elemental analysis)
Quality Segment
assay
≥95% (elemental analysis)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, Orange to very dark red
solubility
H2O: ≥0.1 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S=[Mo]([S-])([S-])=S.C[N+](C)(CCO)C.C[N+](C)(CCO)C
InChI
1S/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;;;;2*-1
InChI key
NEYVHGQOGHJAAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATN-224 (Bis-Choline-Tetrathiomolybdate) is an orally available and potent inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1) that exhibit potent anticancer activities. ATN-224 is a copper chelator that rapidly lowers free coper levels and improve clinical symptoms in Wilson′s disease patients.
Inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1); Reactive oxygen species (ROS) scavenging blocker
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?