Merck
SML3328
Methyl protodioscin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3β,​22α,​25R)​-​26-​(β-​D-​Glucopyranosyloxy)​-​22-​methoxyfurost-​5-​en-​3-​yl O-​6-​deoxy-​α-​L-​mannopyranosyl-​(1→2)​-​O-​[6-​deoxy-​α-​L-​mannopyranosyl-​(1→4)​]​-β-​D-​glucopyranoside, 22-O-Methylprotodioscin, Methylprotodioscin, NSC 698790
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H86O22
Número CAS:
Peso molecular:
1063.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)CO)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@]([C@H]7C)(OC)CC[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)C6
InChI
1S/C52H86O22/c1-21(20-66-46-40(61)39(60)36(57)31(18-53)70-46)10-15-52(65-7)22(2)33-30(74-52)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-50(25,5)28(27)12-14-51(29,33)6)69-49-45(73-48-42(63)38(59)35(56)24(4)68-48)43(64)44(32(19-54)71-49)72-47-41(62)37(58)34(55)23(3)67-47/h8,21-24,26-49,53-64H,9-20H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24+,26+,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47+,48+,49-,50+,51+,52-/m1/s1
InChI key
HSSJYSJXBOCKQM-GVTGEURHSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl protodioscin is a saponin isolated from medical plant Dioscoreaceae that exhibit anticancer properties. It appears that Methyl protodioscin inhibits proliferation and promoted apoptosis of pancreatic cancer through suppression of glycolysis. Methyl protodioscin protects rat brain from I/R injury through down-regulation Mul1 (Mitochondrial E3 ubiquitin ligase 1) and elevation of SOD2 (superoxide dismutase 2) protein levels.
Saponin isolated from medical plant Dioscoreaceae that exhibit anticancer properties and protects rat brain from I/R injury
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)