Merck
SML3312
SRI-41315
≥95% (HPLC), readthrough agent, powder
Sinónimos:
2-Cyclobutyl-10-methyl-3-phenylpyrimido[4,5-b]quinoline-4,5(3H,10H)-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
357.41
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
SRI-41315, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1N(C2=CC=CC=C2)C(C3CCC3)=NC4=C1C(C5=CC=CC=C5N4C)=O
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant and potent readthrough agents that suppress translation termination at premature termination codon
SRI-41315 is a cell penetrant and potent readthrough agents that suppress translation termination at premature termination codon and allows translation elongation to continue in the correct reading frame and generate a full-length protein. SRI-41315 induces the translational pause that occurs at premature termination codons by depleting eRF1 protein levels through a proteasome-mediated degradation pathway. SRI-41315 restores CFTR expression and function in in immortalized and primary human bronchial epithelial cells.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)