Merck
SML3252
SF3B1 Protein Degrader
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-((4-chlorophenyl)amino)-N-(6-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)thiazole-4-carboxamide, O4I2-based PROTAC® degrader
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H29ClN6O5S
Peso molecular:
609.10
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
under inert gas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
under inert gas
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C(C2=C1C=CC=C2NCCCCCCNC(C3=CSC(NC4=CC=C(C=C4)Cl)=N3)=O)=O)C5CCC(NC5=O)=O
InChI key
UWYLVQJEOCYCEW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell permeable degrader of splicing factor 3B1 (SF3B1)
SF3B1 Protein degrader (reported as "PROTAC-O4I2" in Gama-Brambila et al.) is a cell permeable degrader of splicing factor 3B1 (SF3B1) containing an SF3B1 activator O4I2 connected to the ligand of the cereblon ubiquitin ligase thalidomide. PROTAC-O4I2 selectively degrades SF3B1 in cells. It induces apoptosis of tumor cells and extends survival in Drosophila intestinal tumor model.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)