Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14F3N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
381.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Celecoxib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI key
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor.
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. Celecoxib is at least 10-20 times more selective for COX-2 over COX-1.
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. Celecoxib is at least 10-20 times more selective for COX-2 over COX-1.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Celecoxib
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?