Merck
SML3030
Atorvastatin calcium salt trihydrate
≥98% (HPLC), HMG-CoA reductase inhibitor, powder
Sinónimos:
(betaR,deltaR)-2-(p-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoate, calcium salt (2:1) trihyddrate, [R-(R*, R*)]-2-(4-Fluorophenyl)-β, δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1Hpyrrole-1-heptanoic acid, calcium salt (2:1) trihydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C66H68F2N4O10 · Ca · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
1209.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Atorvastatin calcium salt trihydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -9.0 to -5.0°, c = 0.5 in DMSO
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=C(C(C)C)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C(C2=CC=C(C=C2)F)=C1C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4.[Ca+2].[3.0H2O]
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
InChI key
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Biochem/physiol Actions
β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase inhibitor.
Atorvastatin calcium salt trihydrate is a specific inhibitor of β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase. HMG-CoA reductase is the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonate, an early step in cholesterol biosynthesis. Atorvastatin is used in the treatment of hypercholesterolemia.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Órganos diana
Liver
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)