Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21N5O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
331.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CSCCN\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC)CN(C)C
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
InChI key
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Nizatidine is a potent and selective antagonist of histamine H2 receptors used for treatment of stomach and intestine ulcers. Also, it was recommended as a component of combination therapy for cancer treatment. New data indicate that it can be repurposed to treat subtypes of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) in patients expressing certain isoforms of the pyruvate kinase muscle type. Additionally, nizatidine increases utrophin A levels in in C2C12 myoblasts (relevant to Duchenne muscular dystrophy).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nizatidine
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Indicaciones de precaución
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?