Merck
SML2842
BAY 1125976
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[4-(1-Aminocyclobutyl)phenyl]-3-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxamide, BAY-1125976, BAY1125976
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H21N5O
Número CAS:
Peso molecular:
383.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21nc(ccc2nc(c1c5ccccc5)c3ccc(cc3)C4(CCC4)N)C(=O)N
InChI
1S/C23H21N5O/c24-22(29)18-11-12-19-26-20(21(28(19)27-18)16-5-2-1-3-6-16)15-7-9-17(10-8-15)23(25)13-4-14-23/h1-3,5-12H,4,13-14,25H2,(H2,24,29)
InChI key
JBGYKRAZYDNCNV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY 1125976 is an orally active, potent and highly selective AKT1/2 allosteric inhibitor (IC50 = 5.2/18 nM with 10 μM ATP, IC50 = 44/36 nM with 2 mM ATP; AKT3 IC50 = 427 nM with 10 μM ATP) that targets a pocket formed by the kinase & PH domain. BAY 1125976 reduces basal AKT T308/S473 phosphorylation (IC50 = 0.9/1.1; KPL-4 cells) and exhibits anti-cancer efficacy in cultures (IC50 = 0.02-10 μM, 23 human cancer lines) and in xenograft models in vivo (25, 50 mg/kg/day or 5, 15, 25 mg/kg bid. po.; mice), including breast cancers (KPL4 PIK3CAH1074R mutant, MCF7, HBCx-2), AKTE17K-driven prostate cancer LAPC-4, and anal cancer AXF 984.
Orally active, potent and highly selective AKT1/2 allosteric inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in murine xenograft models in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)