Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23N5O
Peso molecular:
385.46
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
NVP-MLLT-1 is a potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
Potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?