Merck
SML2690
Pyridostatin hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, G-quadruplex DNA stabilizing agent
Sinónimos:
4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis(4-(2-aminoethoxy)quinolin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide hydrochloride, 4-(2-Aminoethoxy)-N2,N6-bis[4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]-2,6-pyridinedicarboxamide hydrochloride, RR 82 HCl, RR-82 HCl, RR82 HCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H32N8O5 · xHCl
Peso molecular:
596.64 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Pyridostatin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOc1cc(nc(c1)C(=O)Nc4nc5c(c(c4)OCCN)cccc5)C(=O)Nc2nc3c(c(c2)OCCN)cccc3
InChI key
VGHSATQVJCTKEF-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyridostatin hydrochloride has been used as a G-quadruplex (G4)-stabilizing ligand to check the effect of G4s on fork progression. It has also been used as a G4-stabilizing ligand to study the effect of G4 on apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APE1) mediated Kirsten rat sarcoma virus (KRAS) expression in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cell lines.
Biochem/physiol Actions
Pyridostatin is a highly selective G-quadruplex (G4) interacting molecule. It retards the growth of human cancer cells by inducing replication/transcription dependent on DNA damage. Pyridostatin stabilizes G-quadruplexes, targeting the proto-oncogene SRC and telomeric G4, inducing DNA damage and cell-cycle arrest.
Stabilizer of G-quadruplexes (G4).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)