SML2600
Melitracen hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Melitracen hydrochloride, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, U-24973A hydrochloride, 3-[10,10-Dimethyl-9(10H)-anthrylidene]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H](CCC=C1c2c(cccc2)C(c3c1cccc3)(C)C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H
Clave InChI
RADLXCPDUXFGFF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)