Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H25N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
431.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(NC(CN2CCN(C(C3=CC=CO3)=O)CC2)=O)SC4=C1CCC4)OCC
InChI key
KEVHLTCEMHIJTQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GLX351322 is a potent and selective inhibitor of NOX4 (NADPH oxidase 4). GLX351322 prevents ROS generation and cellular death, improves pancreatic beta cell function in high-fat diet fed C57Bl/6 mice.
potent and selective inhibitor of NOX4 (NADPH oxidase 4)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?