Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H32F3N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
495.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Silodosin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC(C[C@@H](C)NCCOC2=C(OCC(F)(F)F)C=CC=C2)=CC3=C1N(CCCO)CC3)=O
InChI
1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m1/s1
InChI key
PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective alpha 1-adrenoceptor antagonist
Silodosin is a selective alpha 1-adrenoceptor antagonist with high affinity for the ?1A adrenergic receptor, used clinically for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silodosin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Liver
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?