Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H24F3NO2 · C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
589.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
PPTN trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC2=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=CC=C2C(C4=CC=C(C5CCNCC5)C=C4)=C1)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C29H24F3NO2.C2HF3O2/c30-29(31,32)25-8-5-19(6-9-25)22-7-10-26-23(15-22)16-24(28(34)35)17-27(26)21-3-1-18(2-4-21)20-11-13-33-14-12-20;3-2(4,5)1(6)7/h1-10,15-17,20,33H,11-14H2,(H,34,35);(H,6,7)
InChI key
UAHMBIXBIRLMAG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PPTN is a P2Y14 receptor antagonist.
PPTN is a very potent (IC50 = 1 nM) P2Y14 receptor antagonist that does not interact with any other P2Y receptor at concentrations up to 10 μM. PPTN blocks UDP-glucose inhibition of forskolin-induced cAMP accumulation, and neutrophil chemotaxis towards UDP-glucose gradients with nM potency.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?