Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H35N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
473.57
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Ximelagatran, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N/C(C1=CC=C(CNC([C@@H]2CCN2C([C@@H](C3CCCCC3)NCC(OCC)=O)=O)=O)C=C1)=N/O
InChI
1S/C24H35N5O5/c1-2-34-20(30)15-26-21(17-6-4-3-5-7-17)24(32)29-13-12-19(29)23(31)27-14-16-8-10-18(11-9-16)22(25)28-33/h8-11,17,19,21,26,33H,2-7,12-15H2,1H3,(H2,25,28)(H,27,31)/t19-,21+/m0/s1
InChI key
ZXIBCJHYVWYIKI-PZJWPPBQSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active direct thrombin inhibitor; prodrug of melagatran.
Ximelagatran is orally active, selective and potent direct thrombin inhibitor. Ximelagatran is a prodrug of thrombin inhibitor melagatran.
It inhibits both clot-bound and free thrombin. It is quickly absorbed by the small intestine and converted to its active dipeptide drug form, Melagatran. Melagatran associates with the arginine side pocket in thrombin and inactivates it. Ximelagatran has a half-life of 4-5 hours. It is administered orally twice a day.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?