Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10F2N6O
Número CAS:
Peso molecular:
340.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
BAM15, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=CC=CC=C4F
InChI
1S/C16H10F2N6O/c17-9-5-1-3-7-11(9)19-13-14(20-12-8-4-2-6-10(12)18)22-16-15(21-13)23-25-24-16/h1-8H,(H,19,21,23)(H,20,22,24)
InChI key
OEGJBRZAJRPPHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAM15 is a cell penetrant and potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria that that does not depolarizes the plasma membrane. BAM15 protects mice from acute renal ischemic-reperfusion injury.
BAM15 is a cell penetrant and potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria.
BAM15 increases mitochondrial respiration rate and is also found to be less cytotoxic compared to other protonophore uncouplers such as carbonyl cyanide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone. Hindered oncogenic MAPK (mitogen-activated protein kinase ) signaling leads to BAM15 induced mitochondrial apoptotic pathway activation.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?