Merck
SML1700
(S)-ZINC-3573
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N,N-Dimethyl-1-(5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-3-pyrrolidinamine, (S)-ZINC7243573
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21N5
Número CAS:
Peso molecular:
307.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN([C@@H](CC1)CN1C2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=CC=NN24)C
InChI key
XKBSPAZCFAIBJL-HNNXBMFYSA-N
Application
(S)-ZINC-3573 has been used to investigate the biology of the primate-exclusive MRGPRX2 G protein-coupled receptor (GPCR).
Biochem/physiol Actions
(S)-ZINC-3573 is an inactive control probe for (R)-ZINC-3573.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)