Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28N2O4 ·H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
410.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Oseltamivir phosphate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -26 to -36°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1
InChI
1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
InChI key
PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Oseltamivir phosphate is an influenza viral neuraminidase inhibitor. Oseltamivir phosphate, an antiviral, is used clinically to treat influenza A and influenza B, and to prevent flu after exposure. Oseltamivir phosphate is hydrolyzed in the liver to its active form, oseltamivir carboxylate, which is an inhibitor of influenza viral neuraminidases essential for viral replication. Oseltamivir has a broad spectrum of activity against a range of influenza A and B subtypes with IC50 values for neuraminidases measured from less than 1 nM to approximately 30 nM, depending on the virus subtype.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oseltamivir phosphate
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?