Saltar a
SML1586
Oritavancin diphosphate
98.0% ~ 102.0% (HPLC)
Sinónimos:
LY333328 diphosphate, (4"R)-22-O-(3-Amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-N3"-[(4′-chloro[l,1′-biphenyl]-4-yl)methyl]vancomycin diphosphate, LY-333328
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C86H97Cl3N10O26 · 2H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
1989.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
98-102% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Oritavancin diphosphate, 98-102% (HPLC)
Quality Segment
assay
98-102% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)O.[P](=O)(O)(O)O.Clc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)CN[C@@]3([C@H]([C@@H](O[C@H](C3)O[C@H]4[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)CO)Oc5c6cc7cc5Oc8c(cc(cc8)[C@H]([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]7C(=O)N[C@@H]9c%10cc(c(cc%10)O)c%11c(cc(cc%11O)O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC9
InChI
1S/C86H97Cl3N10O26.2H3O4P/c1-35(2)22-51(92-7)77(110)98-67-69(105)42-15-20-55(49(88)24-42)120-57-26-44-27-58(73(57)125-84-74(71(107)70(106)59(34-100)122-84)124-62-32-86(6,76(109)37(4)119-62)93-33-38-8-10-39(11-9-38)40-12-17-45(87)18-13-40)121-56-21-16-43(25-50(56)89)72(123-61-31-85(5,91)75(108)36(3)118-61)68-82(115)97-66(83(116)117)48-28-46(101)29-54(103)63(48)47-23-41(14-19-53(47)102)64(79(112)99-68)96-80(113)65(44)95-78(111)52(30-60(90)104)94-81(67)114;2*1-5(2,3)4/h8-21,23-29,35-37,51-52,59,61-62,64-72,74-76,84,92-93,100-103,105-109H,22,30-34,91H2,1-7H3,(H2,90,104)(H,94,114)(H,95,111)(H,96,113)(H,97,115)(H,98,110)(H,99,112)(H,116,117);2*(H3,1,2,3,4)/t36-,37-,51+,52-,59+,61-,62-,64+,65+,66-,67+,68-,69+,70+,71-,72+,74+,75-,76-,84-,85-,86-;;/m0../s1
InChI key
PWTROOMOPLCZHB-BHYQHFGMSA-N
Biochem/physiol Actions
Oritavancin is a lipoglycopeptide vancomycin analog with broad spectrum activity against gram-positive pathogens, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and organisms resistant to vancomycin and other antibiotics such as linezolid and daptomycin. Oritavancin has multiple mechanisms of action, including inhibition of transglycosylation, inhibition of transpeptidation, and cell membrane interaction/disruption. Oritavancin also has a long half-life, allowing for a single intravenous dose of rather than the standard vacomycin treatment of twice-daily infusions for ten days.
Oritavancin is a lipoglycopeptide vancomycin analog with broad spectrum activity against gram-positive pathogens.
Disclaimer
category 1 skin sensitizer
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
O1141SML2288SML1100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98-102% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
yellow
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)