SML1542
Sitamaquine tosylate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Methoxy-8-(6-diethylaminohexylamine)-4-methylquinoline tosylate, N-[6-(Diethylamino)hexyl]-6-methoxy-4-methylquinolin-8-amine tosylate, N1,N1-Diethyl-N6-(6-methoxy-4-methyl-8-quinolinyl)-1,6-hexanediamine tosylate, NSC 2452, WR-6026
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(C=C(OC)C=C2NCCCCCCN(CC)CC)C2=NC=C1.CC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3
InChI
1S/C21H33N3O.C7H8O3S/c1-5-24(6-2)14-10-8-7-9-12-22-20-16-18(25-4)15-19-17(3)11-13-23-21(19)20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h11,13,15-16,22H,5-10,12,14H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
LOBPWLFCZDGYKW-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)