Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23N5O · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
417.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(NCCCCC)N/N=C/C1=CNC2=C1C=C(OC)C=C2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-11+;2-1-
InChI key
CPDDZSSEAVLMRY-FEQFWAPWSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Application
Tegaserod maleate has been used to study its cytotoxic effects on human astrocytes and to study its effects as an anti-glioblastoma agent.
Biochem/physiol Actions
Tegaserod is a potent full agonist at serotonin 5-HT4 receptors with an EC50 of 7 nM.
Tegaserod is a serotonin 5-HT4 agonist.
It stimulates neurotransmitter release from enteric nerves and regularizes gastrointestinal function. Tegaserod has been used to treat irritable bowel syndrome associated with constipation and chronic constipation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?