SML1492
UMI-77
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[4-[[(4-Bromophenyl)sulfonyl]amino]-1-hydroxy-2-naphthalenyl]thio]-acetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C(SCC(O)=O)C=C(NS(C2=CC=C(Br)C=C2)(=O)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C18H14BrNO5S2/c19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-15-9-16(26-10-17(21)22)18(23)14-4-2-1-3-13(14)15/h1-9,20,23H,10H2,(H,21,22)
Clave InChI
WUGANDSUVKXMEC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)