SML1300
MitoB
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(Dihydroxyboronyl)benzyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23BBrO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
477.14
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MitoB is a mitochondria-targeted mass spectrometry probe used to measure hydrogen peroxide (H2O2) levels within mitochondria in vivo..
MitoB is a mitochondria-targeted mass spectrometry probe used to measure hydrogen peroxide (H2O2) levels within mitochondria. MitoB reacts selelectively with H2O2 to form a new product, MitoP. The ratio of MitoP to MitoB can be used to determine mitochondrial H2O2 concentration.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Lujing Jiang et al.
Theranostics, 11(4), 1703-1720 (2021-01-08)
Rationale: Reactive oxygen species (ROS) burst from mitochondrial complex I is considered the critical cause of ischemia/reperfusion (I/R) injury. Ginsenoside Rb1 has been reported to protect the heart against I/R injury; however, the underlying mechanism remains unclear. This work aimed