Merck
SML1271
TWS119
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[6-(3-Aminophenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yloxy]phenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
318.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC2=NC=NC3=C2C=C(C4=CC=CC(N)=C4)N3)=CC=C1
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
InChI key
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
TWS119 has been used as glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) GSK3β inhibitor.
Biochem/physiol Actions
TWS119 is a potent Glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) inhibitor that can induce neurogenesis in embryonic stem cells (ESCs).
TWS119 is a potent Glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) inhibitor.
TWS119 favors the γδT cells survival and proliferation by activating the mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway. It also promotes the expression of T-cell factor 1 (TCF1) and modulates cytokine production.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWS119
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)