Merck
SML0936
Teriflunomide
≥98% (HPLC), anti-inflammatory immunomodulator, powder
Sinónimos:
(Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide, A 1726, A77-1726, A771726, Flucyamide, HMR 1726, N-(4-Trifluoromethylphenyl)-2-cyano-3-hydroxycrotoamide, SU 20
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
270.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Teriflunomide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
InChI key
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Application
Teriflunomide has been used as a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Teriflunomide is an orally available anti-inflammatory immunomodulator.
Teriflunomide is an orally available anti-inflammatory immunomodulator. It blocks the activity of dihydroorotate dehydrogenase, preventing pyrimidine synthesis and T and B cell proliferation and function. Teriflunomide has been used to treat rheumatoid arthritis and was recently approved for multiple sclerosis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teriflunomide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)