Documentos clave
SML0903
Sigma-Aldrich
BMS-986124
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(4-Bromo-2-methoxyphenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-thiazolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15BrClNO3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
448.78
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR).
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR). The compound BMS-986124 blocks the effects of the MOR positive allosteric modulator BMS-986122, but does not affect binding or activities of orthosteric MOR agonists such as endomorphin-I or DAMGO.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience