Merck
SML0804
Sigma-Aldrich
(S)-CPP sodium salt
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-Chloro-3-phenylpropanoic acid sodium salt, (aS)-a-chloro-benzenepropanoic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8ClO2 · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
206.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-]C([C@@H](Cl)CC1=CC=CC=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C9H9ClO2.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1
Clave InChI
HMHPCHNNVOLTFC-QRPNPIFTSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase.
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase. BDK is a negative regulator of BCKDC activity. Inhibition of BDK by (S)-CPP (IC50 = 6.3 μM) leads to complex activation, and significant reduction of plasma levels of leucine/isoleucine and valine in wild type mice.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)