Merck
SML0648
CHR-6494 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propyl-imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine trifluoroacetate salt, 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine trifluoroacetate salt, CHR 6494 trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16N6 · CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
406.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCNc1ccc2ncc(-c3ccc4[nH]ncc4c3)n2n1
InChI
1S/C16H16N6.C2HF3O2/c1-2-7-17-15-5-6-16-18-10-14(22(16)21-15)11-3-4-13-12(8-11)9-19-20-13;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8-10H,2,7H2,1H3,(H,17,21)(H,19,20);(H,6,7)
InChI key
ILWYDZNXJQESDI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CHR-6494 is a potent and selective Haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase) inhibitor that blocks H3T3ph phosphorylation. CHR-6494 causes cell cycle arrest in G2/M and subsequent apoptosis. CHR-6494 causes an abnormal duplication of centrosomes and mitotic catastrophe in cancer cells.
CHR-6494 is a potent and selective Haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase) inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)