Merck
SML0569
RO-3306
≥98% (HPLC), powder, CDK1 inhibitor
Sinónimos:
(5Z)-5-Quinolin-6-ylmethylene-2-[(thiophen-2-ylmethyl)-amino]-thiazol-4-one, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-[(2-thienylmethyl)amino]-4(5H)-thiazolone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13N3OS2
Número CAS:
Peso molecular:
351.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
RO-3306, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
InChI key
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Application
RO-3306 has been used:
  • To study the significance of CA4-mediated cytotoxicity in mitotic arrest
  • In cell cycle synchronization to conduct a study on proteomics
  • As a CDK1 inhibitor, to prevent early mitotic entry
Biochem/physiol Actions
RO-3306 is a selective ATP-competitive inhibitor of CDK1.
RO-3306 is a selective ATP-competitive inhibitor of CDK1. It inhibites CDK1 cyclin B1 activity with Ki of 35 nM, nearly 10-fold selectivity relative to CDK2/cyclin E and over 50-fold relative to CDK4/cyclin D. RO-3306 has been used to cause cell cycle arrest at the G2/M boundary.
CDK1 (cyclin dependent kinase 1) is considered to be the “master switch” in cell division, which maintains the mitotic state of cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)