SML0329
Carcinine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
β-Alanylhistamine dihydrochloride, 3-Amino-N-[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]propanamide dihydrochloride, Alistin, Beta-Alanylhistamine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: >15 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.NCCC(=O)NCCc1cnc[nH]1
InChI
1S/C8H14N4O.2ClH/c9-3-1-8(13)11-4-2-7-5-10-6-12-7;;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,12)(H,11,13);2*1H
Clave InChI
ZQTUNIWBUQUKAM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.