Merck
SML0138
Levalbuterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-salbutamol hydrochloride, Levosalbutamol hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H21NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
275.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -35°, c = 0.1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI key
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Levalbuterol hydrochloride may be used in β2-adrenergic-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
β-Adrenergic Agonist; Bronchodilator; more active isomer of albutamol
Levalbuterol (levosalbutamol) is the more active isomer of albuterol. Levalbuterol is a β-adrenergic agonist; a bronchodilator used clinically to treat asthma and COPD..
Levalbuterol is (R)-albuterol that exhibits bronchodilator effect and is more effective than racemic albuterol for the treatment of exacerbation of asthma in pediatric populations.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levalbuterol hydrochloride
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)