SML0087
MEGX
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
MGEX, Monoethylglycinexylidide, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide, Norlidocaine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(NC(CNCC)=O)C(C)=CC=C1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
WRMRXPASUROZGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)