Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N6O · xHCl · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
320.35 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Zoniporide hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1cnn(-c2cccc3ncccc23)c1C4CC4
InChI
1S/C17H16N6O.ClH.H2O/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H;1H2
InChI key
UCIJUEGJEFJRMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Zoniporide hydrochloride hydrate may be used in Na+/H+-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE-1)
Zoniporide is a potent and selective inhibitor of Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE-1). IC50 = 59 nM at NHE-1, vs. 12,000 nM at NHE-2; Zoniporide inhibits NHE-1-dependent Na+ update with IC50 of 14 nM.
Zoniporide, a selective inhibitor of sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) has cardioprotective effects against myocardial injuries and ischemic insults. It inhibits the swelling human platelets and attenuates cardiac contractile dysfunction in rats. Zoniporide might have neurotoxic effects as it causes peripheral sensory axonopathy.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?