SML0070
Salsalate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoic acid, 2-Hydroxybenzoic acid 2-carboxyphenyl ester, disalicylic acid, salicyloxysalicylic acid, salicylsalicylic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
Clave InChI
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)