para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H24O13
Número CAS:
Peso molecular:
520.44
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
520.44
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC2=C(Oc4c(c(cc(c4OC(=O)C)OC)O)C2=O)c3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C24H24O13/c1-8-16(29)18(31)19(32)24(34-8)37-23-17(30)15-13(28)7-14(33-3)21(35-9(2)25)22(15)36-20(23)10-4-5-11(26)12(27)6-10/h4-8,16,18-19,24,26-29,31-32H,1-3H3/t8-,16-,18+,19+,24-/m0/s1
InChI key
XCQNRWMPPLJRCM-PZSVWFBASA-N
General description
Purifolin, a polyketide-flavonoid, is commonly found in Atraphaxis muschketovii, Atraphaxis frutescens, and Atraphaxis pyrifolia. This natural product derived from plant sources is known for its potent antioxidant activities.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
Features and Benefits
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?