Merck
SMB00533
Haploside C
≥95% (LC/MS-UV)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H36O18
Número CAS:
Peso molecular:
696.61
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](OC3=CC(O)=C(C(C(O)=C(C4=CC(OC)=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C3OC)O[C@@H]1COC(C)=O
InChI
1S/C31H36O18/c1-10-19(35)22(38)25(41)30(45-10)49-29-23(39)20(36)17(9-44-11(2)32)47-31(29)46-16-8-14(34)18-21(37)24(40)26(48-28(18)27(16)43-4)12-5-6-13(33)15(7-12)42-3/h5-8,10,17,19-20,22-23,25,29-31,33-36,38-41H,9H2,1-4H3/t10-,17+,19-,20+,22+,23-,25+,29+,30-,31+/m0/s1
InChI key
JGGRFKDDIGORCC-LHYXFQTCSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)