SHC203
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro-CMV-TurboGFP™ Positive Control Plasmid DNA
Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Sinónimos:
MISSION® Control Vectors
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
MISSION®
concentración
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, self-inactivating replication incompetent viral particles can be produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids (SHP001). The TRC2 TurboGFP Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Aplicación
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)