SBR00088
Rilpivirine
≥95% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 278474, TMC 278
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to yellow, or beige
espectro de actividad antibiótica
viruses
Modo de acción
enzyme | inhibits
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC(=CC(=C1NC2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C#N)C)/C=C/C#N
InChI
1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
Clave InChI
YIBOMRUWOWDFLG-ONEGZZNKSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)