SAB5801063
Rabbit Anti-Alpaca IgG2c HRP Alpaca Heavy chain only Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Sinónimos:
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
alpaca
recombinante
expressed in HEK 293 cells (Human cell line)
conjugado
horse radish peroxidase (HRP)
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
recombinant monoclonal
Formulario
lyophilized solid
mol peso
100 kDa
reactividad de especies
(alpaca), Alpaca
técnicas
ELISA: 1:4000-1:10000
western blot: 1:4000-1:10000
tamaño
0.1 mL
color
colorless
isotipo
VHH
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The biological family Camelidae comprises camels (one-humped Camelus dromedarius and two-humped Camelus bactrianus), llama (Lama glama and Lama guanicoe), and vicugna (Vicugna vicugna and Vicugna pacos). Camelidae contain two kinds of IgG in serum: conventional antibodies (IgG1) containing two light chains and two heavy chains (composed of the VH, CH1, hinge, and CH2 and CH3 domains) and two types of homodimeric heavy-chain antibodies (HCAbs), IgG2 and IgG3, which comprise only H chains: each H chain contains a VHH, hinge, and CH2 and CH3 domains. The smallest intact functional antigen-binding fragment of HCAbs is the single-domain VHH, also known as a nanobody(Nb). Alpaca is also called Vicugna pacos. Alpaca IgG contains IgG1a, IgG1b, IgG2b, IgG2c and IgG3.
Especificidad
Isotype: Rabbit IgG
Inmunógeno
Envase
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)