Documentos clave
SAB5702837
Sigma-Aldrich
Anti-EAAT2/SLC1A2 Antibody, clone 7K5F7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EAAT2, EIEE41, GLT-1, HBGT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7K5F7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
2.50 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
KKQLGPGKKNDEVSSLDAFLDLIRNLFPENLVQACFQQIQTVTKKVLVAPPPDEEANATSAVVSLLNETVTEVPEETKMVIKKGLEFKDGMNVLGLIGFFI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC1A2(6506)
Descripción general
This gene encodes a member of a family of solute transporter proteins. The membrane-bound protein is the principal transporter that clears the excitatory neurotransmitter glutamate from the extracellular space at synapses in the central nervous system. Glutamate clearance is necessary for proper synaptic activation and to prevent neuronal damage from excessive activation of glutamate receptors. Mutations in and decreased expression of this protein are associated with amyotrophic lateral sclerosis. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been identified. [provided by RefSeq, Sep 2010]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human EAAT2/SLC1A2 (P43004).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)