Documentos clave
SAB5702286
Sigma-Aldrich
Anti-Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) Antibody, clone 8I8E4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AP-2, AP-2alpha, AP2TF, BOFS, TFAP2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8I8E4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
48 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
NADFQPPYFPPPYQPIYPQSQDPYSHVNDPYSLNPLHAQPQPQHPGWPGQRQSQESGLLHTHRGLPHQLSGLDPRRDYRRHEDLLHGPHALSSGLGDLSIH
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFAP2A(7020)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a transcription factor that binds the consensus sequence 5'-GCCNNNGGC-3'. The encoded protein functions as either a homodimer or as a heterodimer with similar family members. This protein activates the transcription of some genes while inhibiting the transcription of others. Defects in this gene are a cause of branchiooculofacial syndrome (BOFS). Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Dec 2009]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) (P05549).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)