Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5700149
Sigma-Aldrich
Anti-RAB27A antibody produced in rabbit
Sinónimos:
GS2, HsT18676, RAB27, RAB27A, RAM
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
24
reactividad de especies
mouse, human
concentración
0.79 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB27A(5873)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. The protein is membrane-bound and may be involved in protein transport and small GTPase mediated signal transduction. Mutations in this gene are associated with Griscelli syndrome type 2. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-221 of human RAB27A (NP_899057.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)