SAB5600048
Anti-Histone H3 K36M antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM193, purified immunoglobulin
Sinónimos:
H3.3 K36M, H3K36M mutant
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM193, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 0.5- 2 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)